Learn More
Phenylacetylene, 98%, pure, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-4510232
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
500 g
Imballaggio:
Glass bottle
536-74-3
C8H6
102.14
UEXCJVNBTNXOEH-UHFFFAOYSA-N
phenylacetylene, phenylethyne, benzene, ethynyl, 1-phenylethyne, phenylacetylide, phenyl acetylene, ethyne, phenyl, acetylene, phenyl, ethynyl-benzene, phenylacethylene
10821
ethynylbenzene
C#CC1=CC=CC=C1
536-74-3
C8H6
102.14
UEXCJVNBTNXOEH-UHFFFAOYSA-N
phenylacetylene, phenylethyne, benzene, ethynyl, 1-phenylethyne, phenylacetylide, phenyl acetylene, ethyne, phenyl, acetylene, phenyl, ethynyl-benzene, phenylacethylene
10821
ethynylbenzene
C#CC1=CC=CC=C1
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Materiale o nome chimico Phenylacetylene
Punto di fusione -44.8°C
Colore Colorless to Yellow
Densità 0.9300g/mL
Punti di ebollizione 142.0°C to 144.0°C
Punto d'infiammabilità 31°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (GC)
Imballaggio Glass bottle
Formula lineare C6H5C≡CH
Indice di rifrazione 1.5470 to 1.5500
Quantità 25 g
Beilstein 05,511
Indice di Merck 15,391
Gravità specifica 0.93
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble. Other solubilities: miscible with alcohol,ether and other organic,solvents
Peso formulazione 102.14
Percent Purity 98%
Grado Pure
Forma fisica Liquid
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Phenylacetylene
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Liquido infiammabile Categoria 3
  • Tossicità in caso di aspirazione Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
  • H304-Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico/
  • P331-NON provocare il vomito.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/e sapone.