Learn More
Phenylacetylene, 98%, pure
Codice prodotto. 11934461 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
500 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
11934461 500 g Bottiglia in vetro 500g
10468120 25 g Bottiglia in vetro 25g
10041830 100 g Bottiglia in vetro 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11934461 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 152465000
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 04-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 536-74-3 | C8H6 | 102.14 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 536-74-3
Formula molecolare C8H6
Molecular Weight (g/mol) 102.14
InChI Key UEXCJVNBTNXOEH-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo phenylacetylene, phenylethyne, benzene, ethynyl, 1-phenylethyne, phenylacetylide, phenyl acetylene, ethyne, phenyl, acetylene, phenyl, ethynyl-benzene, phenylacethylene
PubChem CID 10821
IUPAC Name ethynylbenzene
SMILES C#CC1=CC=CC=C1
Specifica
Materiale o nome chimico Phenylacetylene
Punto di fusione -44.8°C
Colore Colorless to Yellow
Densità 0.9300g/mL
Punti di ebollizione 142.0°C to 144.0°C
Punto d'infiammabilità 31°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare C6H5C≡CH
Indice di rifrazione 1.5470 to 1.5500
Quantità 500 g
Beilstein 05,511
Indice di Merck 15,391
Gravità specifica 0.93
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble. Other solubilities: miscible with alcohol,ether and other organic,solvents
Peso formulazione 102.14
Percent Purity 98%
Grado Pure
Forma fisica Liquid