Learn More
Phenylarsine oxide, 97%
Codice prodotto. 11407656
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11407656 1 g 1g
11417656 5 g 5g
11427656 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Normativo: Questo prodotto contiene una sostanza elencata nell'allegato XVII del regolamento REACH (CE) n. 1907/2006. Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
Codice prodotto. 11407656 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A14674.03
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Normativo: Questo prodotto contiene una sostanza elencata nell'allegato XVII del regolamento REACH (CE) n. 1907/2006. Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
CAS: 637-03-6 | C6H5AsO | 168.03 g/mol
Phenylarsine oxide is used as a poultry coccidiostat in veterinary medicine. It is also used in a membrane-permeable protein tyrosine phosphatase inhibitor.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Phenylarsine oxide is used as a poultry coccidiostat in veterinary medicine. It is also used in a membrane-permeable protein tyrosine phosphatase inhibitor.
Solubility
Soluble in dimethyl sulfoxide, chloroform, benzene, ether, ethanol, 50:50 dimethyl sulfoxide:1 M hydrochloric acid (3.0 mg/ml) and toluene. Insoluble in water.
Notes
Incompatible with strong oxidizing agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 637-03-6
Formula molecolare C6H5AsO
Molecular Weight (g/mol) 168.03
Numero MDL MFCD00001990
InChI Key BQVCCPGCDUSGOE-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo phenylarsine oxide, oxophenylarsine, arzene, phenylarsenoxide, arsenosobenzene, arsine, oxophenyl, phenyl arsine oxide, benzene, arsenoso, fenylarsinoxid, caswell no. 060
PubChem CID 4778
ChEBI CHEBI:75253
IUPAC Name arsorosobenzene
SMILES O=[As]C1=CC=CC=C1
Specifica
Materiale o nome chimico Phenylarsine oxide
Punto di fusione 140°C to 160°C
Quantità 1 g
Numero UN UN3465
Beilstein 2935227
Indice di Merck 14,6949
Informazioni di solubilità Soluble in dimethyl sulfoxide,chloroform,benzene,ether,ethanol,50:50 dimethyl sulfoxide:1 M hydrochloric acid (3.0mg/ml) and toluene. Insoluble in water.
Peso formulazione 168.03
Percent Purity 97%