Learn More
Phenylarsonic acid, 97%
Codice prodotto. 11453334
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11453334 5 g 5g
11463334 25 g 25g
11473334 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Normativo: Questo prodotto contiene una sostanza elencata nell'allegato XVII del regolamento REACH (CE) n. 1907/2006. Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
Codice prodotto. 11453334 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A10625.06
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Normativo: Questo prodotto contiene una sostanza elencata nell'allegato XVII del regolamento REACH (CE) n. 1907/2006. Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
CAS: 98-05-5 | C6H7AsO3 | 202.041 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 98-05-5
Formula molecolare C6H7AsO3
Molecular Weight (g/mol) 202.041
Numero MDL MFCD00002097
InChI Key LVKZSFMYNWRPJX-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo benzenearsonic acid, monophenylarsonic acid, arsonic acid, phenyl, unii-57f9ku116m, kyselina benzenarsonova czech, arsonic acid, as-phenyl, kyselina benzenarsonova, benzenarsonic acid, benzenearsonie acid, acmc-20ajwq
PubChem CID 7365
ChEBI CHEBI:29851
IUPAC Name phenylarsonic acid
SMILES C1=CC=C(C=C1)[As](=O)(O)O
Specifica
Materiale o nome chimico Phenylarsonic acid
Punto di fusione 158°C to 162°C (decomposition)
Quantità 5 g
Numero UN UN3465
Indice di Merck 14,1067
Peso formulazione 202.04
Percent Purity 97%