Learn More
Phenylbiguanide, MedChemExpress
Codice prodotto. 16404586
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16404586 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 16404586 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HY101331
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
MedChemExpress Phenylbiguanide is a 5-HT3 receptor selective agonist with an EC50 of 3.0±0.1 μM.
Phenylbiguanide is a 5-HT3 receptor selective agonist with an EC50 of 3.0±0.1 μM.
Specifica
Materiale o nome chimico Phenylbiguanide
Forma fisica Solid
CAS 102-02-3
Colore White
Quantità 100 mg
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C8H11N5
Da utilizzare con (applicazione) Neuroscience-Neuromodulation
Sinonimo N-Phenylbiguanide PBG 1-Phenylbiguanide
Informazioni di solubilità DMSO : 150 mg/mL (846.45 mM; Need ultrasonic)
SMILES NC(NC(NC1=CC=CC=C1)=N)=N
Molecular Weight (g/mol) 177.21
Peso formulazione 177.21
Percent Purity 98.0%
Grado Research
Research purposes only