Learn More
Phenylboronic Acid (95%), TRC
Codice prodotto. 30426766
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
Dimensione della confezione:
100g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30426766 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30426766 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCP319590100G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Phenylboronic Acid
CAS 98-80-6
Note sul grado di purezza HPLC
Formula molecolare C6H7BO2
Quantità 100 g
Sinonimo B-Phenylboronic Acid, Dihydroxyphenylborane, NSC 66487, Phenylboric Acid, Phenylboronic Acid, Phenyldihydroxyborane
InChI Formula InChI=1S/C6H7BO2/c8-7(9)6-4-2-1-3-5-6/h1-5,8-9H
SMILES OB(O)c1ccccc1
IUPAC Name phenylboronic acid
Molecular Weight (g/mol) 121.93
Peso formulazione 122.0539
Percent Purity >95