Learn More
Phenylboronic acid neopentylglycol ester, 97%
Codice prodotto. 11936151 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
Dimensione della confezione:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11936151 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11936151 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 445500050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
CAS: 5123-13-7 | C11H15BO2 | 190.05 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Phenylboronic acid neopentylglycol ester
CAS 5123-13-7
Punto di fusione 65°C to 67°C
Intervallo percentuale saggio 96% min. (GC)
Formula molecolare C11H15BO2
Numero MDL MFCD05663851
Quantità 5 g
Sinonimo 5,5-dimethyl-2-phenyl-1,3,2-dioxaborinane, 5,5-dimethyl-1,3,2-dioxaborinan-2-yl benzene, phenylboronic acid neopentyl glycol ester, 1,3,2-dioxaborinane, 5,5-dimethyl-2-phenyl, amtb968, fqmsnyzdfmwlgc-uhfffaoysa-n, phenylboronic acid,neopentyl ester, phenylboronic acid neopentylglycol ester, phenyl boronic acid neopentylglycol ester
InChI Key FQMSNYZDFMWLGC-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC1(C)COB(OC1)C1=CC=CC=C1
IUPAC Name 5,5-dimethyl-2-phenyl-1,3,2-dioxaborinane
Molecular Weight (g/mol) 190.05
PubChem CID 11788741
Peso formulazione 190.05
Percent Purity 97%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Phenylboronic acid neopentyl glycol ester
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.