Learn More
Phenylbutazone, MedChemExpress
Descrizione
Phenylbutazone is an efficient reducing cofactor for the peroxidase activity of prostaglandin H synthase (PHS). Phenylbutazone, a hepatotoxin, is a nonsteroidal anti-inflammatory drug (NSAID). Phenylbutazone induces muscle blind-like protein 1 (MBNL1) expression and has the potential for ankylosing spondylitis research.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Phenylbutazone |
| Forma fisica | Solid |
| CAS | 50-33-9 |
| Colore | White |
| Quantità | 500 mg |
| Note sul grado di purezza | Research |
| Formula molecolare | C19H20N2O2 |
| Da utilizzare con (applicazione) | COVID-19-immunoregulation |
| Informazioni di solubilità | DMSO : ≥ 100 mg/mL (324.29 mM) ∣H2O : 0.67 mg/mL (2.17 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | O=C(C1CCCC)N(C2=CC=CC=C2)N(C3=CC=CC=C3)C1=O |
| Vedi altri risultati |
Research purposes only