Learn More
Phenylbutazone, TRC
Codice prodotto. 30424922
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
Dimensione della confezione:
25g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30424922 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30424922 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCP31957025G
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Phenylbutazone
CAS 50-33-9
Note sul grado di purezza HPLC
Formula molecolare C19 H20 N2 O2
Quantità 25 g
Sinonimo 3,5-Pyrazolidinedione','4-butyl-1,2-diphenyl-, 1,2-Diphenyl-3,5-dioxo-4-butylpyrazolidine, 1,2-Diphenyl-3,5-dioxo-4-n-butylpyrazolidine, 1,2-Diphenyl-4-butyl-3,5-pyrazolidinedione, 3,5-Dioxo-1,2-diphenyl-4-n-butylpyrazolidine, 4-Butyl-1,2-diphenyl-3,5-dioxopyrazolidine, 4-Butyl-1,2-diphenylpyrazolidine-3,5-dione, 4-n-Butyl-1,2-diphenyl-3,5-pyrazolidinedione, Alindor, Alkazone, Antadol, Anuspiramin, Arthrizon, Artrizin, Artropan, Azolid, Benzone, Betazed, Bizolin 200, Bunetzone, Butacote, Butadion, Butadione, Butalidon, Butapirazol, Butapirazole, Butartrina, Butatron, Butazina, Butazolidin, Butazolidine, Butidiona, Butoz, Buzon, Diphebuzol, Diphenylbutazone, Ecobutazone, Equipalazone, Fenibutal, Fenibutazona, Fenilbutina, Fenotone, Fenylbutazon, Flexazone, G 13,871, Ia-But, Kadol, Mephabutazon, NSC 25134, Phebuzine, Phen-Buta, Phenylbutazon, Phenylbutazone, Pirarreumol B, Pyrabutol, R-3-ZON, Reudo, Reudox, Reumazin, Reumuzol, Robizone, Shigrodin, Tencodyne, Tevcodyne, Ticinil, Todalgil, Uzone, VAC-10, Zolaphen
InChI Formula InChI=1S/C19H20N2O2/c1-2-3-14-17-18(22)20(15-10-6-4-7-11-15)21(19(17)23)16-12-8-5-9-13-16/h4-13,17H,2-3,14H2,1H3
SMILES CCCCC1C(=O)N(N(C1=O)c2ccccc2)c3ccccc3
IUPAC Name 4-butyl-1,2-diphenylpyrazolidine-3,5-dione
Molecular Weight (g/mol) 308.37
Peso formulazione 308.1525
Percent Purity >95