Learn More
Phenylephrine hydrochloride, MedChemExpress
Codice prodotto. 16488326
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
500 mg
Dimensione della confezione:
100mg
500mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16488326 100 mg 100mg
16482146 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 16488326 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HYB0471100mg
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 04-12-2026
MedChemExpress (R)-(-)-Phenylephrine hydrochloride is a selective α1-adrenoceptor agonist with pKis of 5.86, 4.87 and 4.70 for α1D, α1B and α1A receptors respectively.
(R)-(-)-Phenylephrine hydrochloride is a selective α1-adrenoceptor agonist with pKis of 5.86, 4.87 and 4.70 for α1D, α1B and α1A receptors respectively.
Specifica
Materiale o nome chimico Phenylephrine hydrochloride
CAS 61-76-7
Colore White
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C9H14ClNO2
Quantità 100 mg
Sinonimo (R)-(-)-Phenylephrine hydrochlorideL-Phenylephrine hydrochloride
Informazioni di solubilità DMSO : ≥ 150 mg/mL (736.49 mM) ∣H2O : 100 mg/mL (490.99 mM; Need ultrasonic)
SMILES OC1=CC([C@@H](O)CNC)=CC=C1.Cl
Molecular Weight (g/mol) 203.67
Peso formulazione 203.67
Percent Purity 99.76%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) COVID-19-immunoregulation
Research purposes only