Learn More
Phenylglyoxal monohydrate, 97%
Codice prodotto. 10762115 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10762115 100 g Bottiglia in vetro 100g
10674832 5 g Bottiglia in vetro 5g
10700861 25 g Bottiglia in vetro 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10762115 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 161971000
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 1075-06-5 | C8H6O2·H2O | 152.15 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1075-06-5
Formula molecolare C8H6O2·H2O
Molecular Weight (g/mol) 152.15
Numero MDL MFCD00149499
InChI Key NBIBDIKAOBCFJN-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo dihydroxyacetophenone, acetophenone, dihydroxy, dihydroxy 1-phenylethanone, 2,2-dihydroxy-1-phenyl-ethanone, ethanone, 2,2-dihydroxy-1-phenyl, acetophenone, 2,2-dihydroxy, alpha,alpha-dihydroxyacetophenone, dioxyacetophenone, alpha,alpha-dihydroxy-acetophenone
PubChem CID 99611
IUPAC Name 2,2-dihydroxy-1-phenylethanone
SMILES C1=CC=C(C=C1)C(=O)C(O)O
Specifica
Materiale o nome chimico Phenylglyoxal monohydrate
Punto di fusione 71.0°C to 76.0°C
Colore Pink or White to Yellow
Punti di ebollizione 142.0°C (125.0 mmHg)
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare C6H5COCHO·H2O
Quantità 100 g
Beilstein 07, 670
Peso formulazione 152.15
Percent Purity 97%
Forma fisica Powder