Learn More
Phenylglyoxylic acid, 98%
Codice prodotto. 11390144
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11390144 5 g 5g
11300154 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11390144 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore L00648.06
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 611-73-4 | C8H6O3 | 150.13 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 611-73-4
Formula molecolare C8H6O3
Molecular Weight (g/mol) 150.13
Numero MDL MFCD00002575
InChI Key FAQJJMHZNSSFSM-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo benzoylformic acid, phenylglyoxylic acid, oxophenylacetic acid, benzeneglyoxylic acid, phenylgloxylic acid, 2-phenylethanoic acid, oxo phenyl acetic acid, benzoylformate, phenylglyoxalate, phenyloxoacetic acid
PubChem CID 11915
ChEBI CHEBI:18280
IUPAC Name 2-oxo-2-phenylacetic acid
SMILES OC(=O)C(=O)C1=CC=CC=C1
Specifica
Materiale o nome chimico Phenylglyoxylic acid
Punto di fusione 62°C to 67°C
Densità 1.38
Punti di ebollizione 147°C to 151°C (12 mmHg)
Quantità 5 g
Beilstein 606718
Peso formulazione 150.13
Percent Purity 98%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Phenylglyoxylic acid
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Benzoylformic acid