Learn More
Phenylhydrazine, 97%
Codice prodotto. 11915661 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
2.5 kg
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100g
2.50kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
11915661 2.5 kg Bottiglia in vetro 2.50kg
10732194 100 g Bottiglia in vetro 100g
10013440 500 g Bottiglia in vetro 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11915661 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 296680025
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 100-63-0 | C6H8N2 | 108.14 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 100-63-0
Formula molecolare C6H8N2
Molecular Weight (g/mol) 108.14
Numero MDL MFCD00007573
InChI Key HKOOXMFOFWEVGF-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo hydrazinobenzene, hydrazine, phenyl, phenylhydrazin, monophenylhydrazine, phenyl hydrazine, 1-phenylhydrazine, hydrazine-benzene, fenilidrazina, fenylhydrazine, fenylhydrazine dutch
PubChem CID 7516
ChEBI CHEBI:27924
IUPAC Name phenylhydrazine
SMILES NNC1=CC=CC=C1
Specifications
Materiale o nome chimico Phenylhydrazine
Punto di fusione 19.0°C
Colore Beige or Blue to White
Densità 1.0900g/mL
Punti di ebollizione 238.0°C to 241.0°C
Punto d'infiammabilità 89°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare C6H5NHNH2
Indice di rifrazione 1.6040 to 1.6090
Quantità 2.5 kg
Beilstein 15,II,44
Fieser 01,838; 02,322; 06,457; 07,284
Indice di Merck 15,7404
Gravità specifica 1.09
Informazioni di solubilità Solubility in water: 145g/L (20°C). Other solubilities: soluble in diluted acids,miscible with alcohol,ether,chloroform and,benzene,sparingly soluble in petroleum ether
Peso formulazione 108.14
Percent Purity 97%
Forma fisica Powder