Learn More
Phenylhydrazine Hydrochloride (1:1), TRC
Codice prodotto. 30409460
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
Dimensione della confezione:
10g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30409460 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30409460 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCP33511010G
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Phenylhydrazine Hydrochloride (1:1)
CAS 59-88-1
Formula molecolare C6 H8 N2 . Cl H
Quantità 10 g
Sinonimo Hydrazine','phenyl-','hydrochloride (1:1), Hydrazine','phenyl-','monohydrochloride (8CI,9CI), 2-Phenylhydrazinium chloride, N-Phenylhydrazine hydrochloride, Phenylhydrazine hydrochloride, Phenylhydrazine monohydrochloride, Phenylhydrazinium chloride
InChI Formula InChI=1S/C6H8N2.ClH/c7-8-6-4-2-1-3-5-6;/h1-5,8H,7H2;1H
SMILES Cl.NNc1ccccc1
IUPAC Name phenylhydrazine;hydrochloride
Molecular Weight (g/mol) 144.6
Peso formulazione 144.0454