Learn More
Phenylhydrazine Hydrochloride, Fisher Chemical™
Codice prodotto. 12990484 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mL
Dimensione della confezione:
250mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
12990484 250 mL 250mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 12990484 Fornitore Fisher Chemical N. del fornitore RP 152 250
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    165.00€
    153.08€ / 250mL
    Risparmia 11.92€
    7% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-01-2027
Pharmacopoeia reagents are intended for use in pharmacopoeia testing and monographs, produced under a GMP compliant ISO 9001 quality management system according to the relevant pharmacopoeia specification, using the pharmacopoeia reagent quality components and water meeting the relevant pharmacopoeia monograph requirement for Purified Water. Some pharmacopoeia standards are also accredited according to ISO 17025 and ISO Guide 43.
Specifica
CAS 59-88-1
Formula molecolare C6H9ClN2
Numero MDL MFCD00012924
Quantità 250 mL
Sinonimo phenylhydrazine hydrochloride, phenylhydrazinium chloride, phenylhydrazine-hcl, phenylhydrazine monohydrochloride, phenylhydrazine hcl, hydrazine, phenyl-, monohydrochloride, unii-h7qfk49svd, phenylhydrazin hydrochlorid, phenylhydrazine.hcl, ccris 5707
InChI Key JOVOSQBPPZZESK-UHFFFAOYSA-N
SMILES [H+].[Cl-].NNC1=CC=CC=C1
IUPAC Name hydrogen phenylhydrazine chloride
Molecular Weight (g/mol) 144.60
PubChem CID 60962
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Phenylhydrazine hydrochloride solution. European Pharmacopoeia Ref: 1064501 (RP 152)
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • cancerogenicità Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H350-Può provocare il cancro.
  • EUH208-Contiene . Può provocare una reazione allergica.
Consigli di prudenza
  • P201-Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.
  • P202-Non manipolare prima di avere letto e compreso tutte le avvertenze.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
  • P405-Conservare sotto chiave.
  • P501-Smaltire il prodotto/recipiente in .