Learn More
Phenylhydrazine hydrochloride, 99%
Codice prodotto. 11407606
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
Dimensione della confezione:
100g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11407606 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11407606 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A14645.22
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 59-88-1 | C6H9ClN2 | 144.60 g/mol
Phenylhydrazine hydrochloride is used as a selective mannosidase inhibitor. It is used in the study of tyrosine phosphorylation of janus protein tyrosine kinase in the EPO-responsive normal erythroblastoid cells of anemic mice. It is used in steroid assays and as an N-protecting reagent. Its free base, phenylhydrazine is used to prepare indoles, which find application as intermediates in the synthesis of various dyes and pharmaceuticals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Phenylhydrazine hydrochloride is used as a selective mannosidase inhibitor. It is used in the study of tyrosine phosphorylation of janus protein tyrosine kinase in the EPO-responsive normal erythroblastoid cells of anemic mice. It i
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Phenylhydrazine hydrochloride
CAS 59-88-1
Punto di fusione ∼252°C (decomposition)
Formula molecolare C6H9ClN2
Numero MDL MFCD00012924
Quantità 100 g
Numero UN UN2811
Beilstein 3594958
Indice di Merck 14,7293
Sinonimo phenylhydrazine hydrochloride, phenylhydrazinium chloride, phenylhydrazine-hcl, phenylhydrazine monohydrochloride, phenylhydrazine hcl, hydrazine, phenyl-, monohydrochloride, unii-h7qfk49svd, phenylhydrazin hydrochlorid, phenylhydrazine.hcl, ccris 5707
Informazioni di solubilità Soluble in water and alcohol.
InChI Key JOVOSQBPPZZESK-UHFFFAOYSA-N
SMILES [H+].[Cl-].NNC1=CC=CC=C1
IUPAC Name phenylhydrazine;hydrochloride
Molecular Weight (g/mol) 144.60
PubChem CID 60962
Peso formulazione 144.61
Percent Purity 99%
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • PHENYLHYDRAZINE HYDROCHLORIDE, 98%,100G
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
  • cancerogenicità Categoria 1B
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Mutagenicità di cellule germinali Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H301-Tossico se ingerito.
  • H400-Molto tossico per gli organismi acquatici.
  • H311-Tossico per contatto con la pelle.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H331-Tossico se inalato.
  • H341-Sospettato di provocare alterazioni genetiche.
  • H350-Può provocare il cancro.
  • H372-Provoca danni agli organi.
Consigli di prudenza
  • P273-Non disperdere nell'ambiente.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: phenylhydrazine hydrochloride