Learn More
Phenylhydrazine, TRC
Codice prodotto. 30011916
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
100 g
500 g
Dimensione della confezione:
100g
500g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
30011916 500 g 500g
30003681 100 g 100g
18041420 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30011916 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCP335075500G
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 100-63-0
Formula molecolare C6 H8 N2
Molecular Weight (g/mol) 108.14
Sinonimo Hydrazine, phenyl-, Phenylhydrazine, Hydrazinobenzene, Monophenylhydrazine
IUPAC Name phenylhydrazine
SMILES NNc1ccccc1
Specifica
Materiale o nome chimico Phenylhydrazine
Quantità 500 g
InChI Formula InChI=1S/C6H8N2/c7-8-6-4-2-1-3-5-6/h1-5,8H,7H2
Peso formulazione 108.0687