Learn More
Phenylmagnesium bromide, 1.6M solution in CPME, AcroSeal™
Codice prodotto. 12635017 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mL
800 mL
Imballaggio:
AcroSeal™ Glass bottle
Dimensione della confezione:
100mL
800mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
12635017 800 mL AcroSeal™ Glass bottle 800mL
12625017 100 mL AcroSeal™ Glass bottle 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 12635017 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 445968000
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 16-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 100-58-3 | C6H5BrMg | 181.32 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 100-58-3 , 5614-37-9
Formula molecolare C6H5BrMg
Molecular Weight (g/mol) 181.32
Numero MDL MFCD00000038
InChI Key ANRQGKOBLBYXFM-UHFFFAOYSA-M
Sinonimo phenylmagnesium bromide, bromophenylmagnesium, magnesium, bromophenyl, phmgbr, phenylmagnesiumbromide, bromo phenyl magnesium, phenyl magnesium bromide, phenylmagnesium bromide solution, 3.0 m in diethyl ether, bromomagnesiobenzene, phenyhnagnesium bromide, grignard reagent
PubChem CID 66852
IUPAC Name magnesium;benzene;bromide
SMILES Br[Mg]C1=CC=CC=C1
Specifica
Materiale o nome chimico Phenylmagnesium bromide
Punto d'infiammabilità −1°C
Imballaggio AcroSeal™ Glass bottle
Formula lineare C6H5MgBr
Quantità 800 mL
Informazioni di solubilità Solubility in water: reacts
Peso formulazione 181.31
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Phenylmagnesium bromide, 1.6M solution in CPME
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
  • EUH014-Reagisce violentemente con l'acqua.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.