Learn More
Phenylmaleic anhydride, 99%
Codice prodotto. 11365416 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
10 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
11365416 1 g Bottiglia in vetro 1g
10812631 10 g Bottiglia in vetro 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11365416 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 310400010
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 13-04-2027
Aggiungi al carrello
CAS: 36122-35-7 | C10H6O3 | 174.16 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 36122-35-7
Formula molecolare C10H6O3
Molecular Weight (g/mol) 174.16
Numero MDL MFCD00015472
InChI Key QZYCWJVSPFQUQC-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo phenylmaleic anhydride, 3-phenyl-furan-2,5-dione, 3-phenyl-2,5-furandione, 3-phenyl-2,5-dihydrofuran-2,5-dione, 2,5-furandione, 3-phenyl, phenylmaleicanhydride, phenylmalecanhydrde, acmc-20ajwi, phenyl maleic anhydride, phenyl-maleic anhydride
PubChem CID 99174
IUPAC Name 3-phenylfuran-2,5-dione
SMILES O=C1OC(=O)C(=C1)C1=CC=CC=C1
Specifica
Materiale o nome chimico Phenylmaleic anhydride
Punto di fusione 119.0°C to 122.0°C
Colore White to Brown
Punti di ebollizione 122.0°C to 125.0°C (0.2 Torr)
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 99%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 1 g
Peso formulazione 174.16
Percent Purity 99%
Forma fisica Needles or Powder