Learn More
Phenylmercuric Chloride, TRC
Codice prodotto. 30416011
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
Dimensione della confezione:
10g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30416011 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30416011 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCP33565810G
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Phenyl-mercury-chloride
CAS 100-56-1
Formula molecolare C6 H5 Cl Hg
Quantità 10 g
Sinonimo Phenylmercury Chloride, Mercury','chlorophenyl-, Phenylmercury chloride (6CI), Chlorophenylmercury, Agrenal, Agronal, Benzene','(chloromercurio)-, Hexason, Mercutal, Merfazin, Mersolite 2, Monophenylmercury chloride, PMC, PMC (fungicide), Phenyl chloromercury, Phenylmercuric chloride, Phenylmercury(II) chloride
InChI Formula InChI=1S/C6H5.ClH.Hg/c1-2-4-6-5-3-1;;/h1-5H;1H;/q;;+1/p-1
SMILES Cl[Hg]c1ccccc1
IUPAC Name chloro(phenyl)mercury
Molecular Weight (g/mol) 313.15
Peso formulazione 313.9786