Learn More
Phenylmercury acetate, 98%
Codice prodotto. 11344297
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
50 g
250 g
Dimensione della confezione:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11344297 50 g 50g
11334297 10 g 10g
11354297 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Normativo: Questo prodotto contiene una sostanza elencata nell'allegato XVII del regolamento REACH (CE) n. 1907/2006. Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
Codice prodotto. 11344297 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore 037125.18
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 10-08-2026
Aggiungi al carrello
Normativo: Questo prodotto contiene una sostanza elencata nell'allegato XVII del regolamento REACH (CE) n. 1907/2006. Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
CAS: 62-38-4 | C8H8HgO2 | 336.742 g/mol
Phenylmercuric acetate serves as contraceptive gel and foam, injectable solution, skin disinfectant and in cosmetic products such as hair shampoos, mouthwashes and toothpastes. It is likewise used in preservative in canned paint, eye creams and drops. It acts as a catalyst in polyurethane systems. It is also used as a catalyst in the 3M tartan brand polyurethane flexible floors that were common in school gymnasiums. It acts as an antitranspirant, when applied to the plants leaves.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 62-38-4
Formula molecolare C8H8HgO2
Molecular Weight (g/mol) 336.742
Numero MDL MFCD00008691
InChI Key XEBWQGVWTUSTLN-UHFFFAOYSA-M
Sinonimo phenylmercuric acetate, phenylmercury acetate, acetoxyphenylmercury, anticon, liquiphene, dyanacide, gallotox, hostaquik, kwiksan, meracen
PubChem CID 16682730
ChEBI CHEBI:27684
IUPAC Name acetyloxy(phenyl)mercury
SMILES CC(=O)O[Hg]C1=CC=CC=C1
Specifica
Materiale o nome chimico Phenylmercury acetate
Punto di fusione 146°C to 153°C
Colore White to Yellow
Densità 2.4 g/mL
Odore Odorless
Formula lineare C6H5HgOCOCH3
Quantità 50 g
Numero UN UN1674
Beilstein 3662930
Indice di Merck 14,7300
Informazioni di solubilità Soluble in alcohol,benzene and glacial acetic acid; Slightly soluble in water.
Peso formulazione 336.74
Percent Purity 98%
Forma fisica Powder