Learn More
Thermo Scientific Chemicals Phenylmethanesulfonyl fluoride, 99%
Codice prodotto. 10042680 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
10 g
50 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
10g
1g
50g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10042680 5 g Bottiglia in vetro 5g
10358110 1 g Bottiglia in vetro 1g
10105180 10 g Bottiglia in vetro 10g
10267023 50 g Bottiglia in vetro 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 10042680 Fornitore Thermo Scientific Chemicals N. del fornitore 215740050
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 329-98-6 | C7H7FO2S | 174.19 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 329-98-6
Formula molecolare C7H7FO2S
Molecular Weight (g/mol) 174.19
Numero MDL MFCD00007424
InChI Key YBYRMVIVWMBXKQ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo phenylmethylsulfonyl fluoride, pmsf, benzenemethanesulfonyl fluoride, benzylsulfonyl fluoride, alpha-toluenesulfonyl fluoride, benzylsulphonyl fluoride, alpha-toluenesulphonyl fluoride, phenylmethylsulfonylfluoride, phenylmethylsulphonyl fluoride, .alpha.-toluenesulfonyl fluoride
PubChem CID 4784
ChEBI CHEBI:8102
IUPAC Name phenylmethanesulfonyl fluoride
SMILES C1=CC=C(C=C1)CS(=O)(=O)F
Specifica
Materiale o nome chimico Phenylmethanesulfonyl fluoride
CAS min. % 98.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 90.0°C to 94.0°C
Colore White
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98.5% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare C6H5CH2SO2F
Quantità 5 g
Beilstein 11, III, 331
Indice di Merck 15, 7659
Informazioni di solubilità Solubility in water: hydrolysis. Other solubilities: soluble in xylene and petroleum ether
Peso formulazione 174.19
Percent Purity 99%
Forma fisica Needles (May Agglomerate)
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Phenylmethanesulfonyl fluoride
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H301-Tossico se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.