Learn More
Phenylmethylsulfonyl Fluoride Crystalline MP Biomedicals
Codice prodotto. 11425362 Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11425362 25 g 25g
11405362 1 g -
11415362 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11425362 Fornitore MP Biomedicals N. del fornitore 0219538125
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    349.00€
    331.80€ / 25g
    Risparmia 17.20€
    4% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Identificatori chimici
CAS 329-98-6
Formula molecolare C7H7FO2S
Molecular Weight (g/mol) 174.189
InChI Key YBYRMVIVWMBXKQ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo phenylmethylsulfonyl fluoride, pmsf, benzenemethanesulfonyl fluoride, benzylsulfonyl fluoride, alpha-toluenesulfonyl fluoride, benzylsulphonyl fluoride, alpha-toluenesulphonyl fluoride, phenylmethylsulfonylfluoride, phenylmethylsulphonyl fluoride, .alpha.-toluenesulfonyl fluoride
PubChem CID 4784
ChEBI CHEBI:8102
IUPAC Name phenylmethanesulfonyl fluoride
SMILES C1=CC=C(C=C1)CS(=O)(=O)F
Specifica
Materiale o nome chimico Phenylmethylsulfonyl Fluoride
Quantità 25 g
Peso formulazione 174.2
Forma fisica Crystalline
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Phenylmethylsulfonyl Fluoride
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H301-Tossico se ingerito.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
Consigli di prudenza
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P321-Trattamento specifico (vedere su questa etichetta).
  • P405-Conservare sotto chiave.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: alpha-toluenesulphonyl fluoride