Learn More
Phenylmethylsulfonyl Fluoride, TRC
Codice prodotto. 30419124
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
Dimensione della confezione:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30419124 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30419124 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCP3375455G
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Phenylmethylsulfonyl Fluoride
CAS 329-98-6
Formula molecolare C7H7FO2S
Quantità 5 g
Sinonimo α-Toluenesulfonyl Fluoride, Benzylsulfonyl Fluoride, NSC 88499, PMSF, Phenylmethanesulfonyl Fluoride
InChI Formula InChI=1S/C7H7FO2S/c8-11(9,10)6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5H,6H2
SMILES C1=CC=C(C=C1)CS(=O)(=O)F
IUPAC Name phenylmethanesulfonyl fluoride
Molecular Weight (g/mol) 174.19
Peso formulazione 174.0151