Learn More
Phenylseleninic Anhydride, TRC
Codice prodotto. 30339782
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30339782 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30339782 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCB398190100MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Phenylseleninic Anhydride
CAS 17697-12-0
Formula molecolare C12 H10 O3 Se2
Quantità 100 mg
Sinonimo Phenylseleninic Anhydride
InChI Formula InChI=1S/C12H10O3Se2/c13-16(11-7-3-1-4-8-11)15-17(14)12-9-5-2-6-10-12/h1-10H
SMILES O=[Se](O[Se](=O)c1ccccc1)c2ccccc2
IUPAC Name phenylseleninyl benzeneseleninate
Molecular Weight (g/mol) 360.126
Peso formulazione 361.896