Specifica
| Materiale o nome chimico | Phenylselenol |
| Nota nome | 98% |
| Colore | Yellow |
| Punti di ebollizione | 183.0°C |
| Punto d'infiammabilità | 70°C |
| Spettro a infrarossi | Authentic |
| Intervallo percentuale saggio | 97.5% min. (GC) |
| Imballaggio | Bottiglia in vetro |
| Formula lineare | C6H5SeH |
| Indice di rifrazione | 1.6150 to 1.6180 |
| Vedi altri risultati |