Learn More
Phenylselenyl bromide, 98%
Codice prodotto. 10328120 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10328120 5 g Bottiglia in vetro 5g
10713421 25 g Bottiglia in vetro 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10328120 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 223060050
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 34837-55-3 | C6H5BrSe | 235.97 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 34837-55-3
Formula molecolare C6H5BrSe
Molecular Weight (g/mol) 235.97
Numero MDL MFCD00000047
InChI Key LCEFEIBEOBPPSJ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo phenylselenyl bromide, benzeneselenenyl bromide, phenylselenenyl bromide, bromoselenobenzene, phsebr, phenylselenylbromide, benzeneselenyl bromide, phenylselanyl bromane, brseph, phenylseleno bromide
PubChem CID 123446
IUPAC Name phenyl selenohypobromite
SMILES C1=CC=C(C=C1)[Se]Br
Specifica
Materiale o nome chimico Phenylselenyl bromide
Nota nome 98%
Punto di fusione 60°C to 62°C
Colore Black to Brown
Punti di ebollizione 107°C to 108°C (15.0 mmHg)
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare C6H5SeBr
Quantità 5 g
Beilstein 06, II, 319
Fieser 06,459; 07,286; 11,33; 13,26; 01,1047; 11,487; 16,272
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble
Peso formulazione 235.97
Percent Purity 98%
Forma fisica Crystals