Learn More
Phenylselenyl Bromide, TRC
Codice prodotto. 30419393
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
Dimensione della confezione:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30419393 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30419393 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCP3368255G
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Phenylselenyl Bromide
CAS 34837-55-3
Formula molecolare C6 H6 Br Se
Quantità 5 g
Sinonimo Benzeneselenyl Bromide, Phenylselenenyl Bromide, Phenylselenium Bromide
InChI Formula InChI=1S/C6H6BrSe/c7-8-6-4-2-1-3-5-6/h1-5,7H
SMILES Br=[Se]c1ccccc1
IUPAC Name (phenyl-λ3-selanylidene)-λ3-bromane
Molecular Weight (g/mol) 236.976
Peso formulazione 236.882