Learn More
Phenylsilane, 97+%
Codice prodotto. 10063450 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mL
25 mL
100 mL
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100mL
25mL
5mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10063450 5 mL Bottiglia in vetro 5mL
10151181 25 mL Bottiglia in vetro 25mL
11965831 100 mL Bottiglia in vetro 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10063450 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 291690050
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 694-53-1 | C6H8Si | 108.22 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Reagente di riduzione
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 694-53-1
Formula molecolare C6H8Si
Molecular Weight (g/mol) 108.22
InChI Key XJWOWXZSFTXJEX-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo phenylsilane, benzene, silyl, silylbenzene, silane, phenyl, fenylsilan, fenylsilan czech, phenylsilane, silyl, silane, phenyl-,
PubChem CID 6327628
IUPAC Name phenylsilicon
SMILES C1=CC=C(C=C1)[Si]
Specifica
Materiale o nome chimico Phenylsilane
Colore Colorless
Densità 0.8700g/mL
Punti di ebollizione 120.0°C
Punto d'infiammabilità 7°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare C6H5SiH3
Indice di rifrazione 1.5100 to 1.5120
Quantità 5 mL
Beilstein 03,1198
Fieser 05,523; 17,284
Gravità specifica 0.87
Informazioni di solubilità Solubility in water: reacts. Other solubilities: soluble in most common organic solvents
Peso formulazione 108.22
Percent Purity 97+%
Forma fisica Liquid
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Phenylsilane
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
  • Sostanza che, a contatto con l'acqua, sviluppa gas infiammabili Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H301-Tossico se ingerito.
  • H331-Tossico se inalato.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H261-A contatto con l'acqua libera gas infiammabili.
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
  • EUH014-Reagisce violentemente con l'acqua.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P223-Evitare qualunque contatto con l'acqua.
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.