Learn More
Phenylsilane, TRC
Codice prodotto. 30417649
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
Dimensione della confezione:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30417649 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30417649 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCP3367755G
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Phenylsilane
CAS 694-53-1
Formula molecolare C6H8Si
Quantità 5 g
Sinonimo Silyl-benzene, Monophenylsilane, NSC 179699, SIP 6750.0, Silylbenzene, Z 6047
InChI Formula InChI=1S/C6H8Si/c7-6-4-2-1-3-5-6/h1-5H,7H3
SMILES [SiH3]c1ccccc1
IUPAC Name phenylsilane
Molecular Weight (g/mol) 108.21
Peso formulazione 108.0395