Learn More
Phenyltin Trichloride, TRC
Codice prodotto. 30419947
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30419947 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30419947 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCP3996031G
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Phenyltin Trichloride
CAS 1124-19-2
Formula molecolare C6 H5 Cl3 Sn
Quantità 1 g
Sinonimo Phenyltin trichloride (6CI), Trichlorophenylstannane, Monophenyltin chloride, Monophenyltin trichloride, NSC 92617, Phenyltrichlorostannane, Phenyltrichlorotin, Trichlorophenyltin
InChI Formula InChI=1S/C6H5.3ClH.Sn/c1-2-4-6-5-3-1;;;;/h1-5H;3*1H;/q;;;;+3/p-3
SMILES Cl[Sn](Cl)(Cl)c1ccccc1
IUPAC Name trichloro(phenyl)stannane
Molecular Weight (g/mol) 302.17
Peso formulazione 301.8479