Learn More
Phenyltrichlorosilane, 95%
Codice prodotto. 10438100 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mL
250 mL
1 L
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
10mL
1L
250mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10438100 10 mL Bottiglia in vetro 10mL
10635952 250 mL Bottiglia in vetro 250mL
10035723 1 L Bottiglia in vetro 1L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 10438100 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 131000100
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 98-13-5 | C6H5Cl3Si | 211.55 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 98-13-5
Formula molecolare C6H5Cl3Si
Molecular Weight (g/mol) 211.55
Numero MDL MFCD00000479
InChI Key ORVMIVQULIKXCP-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo trichloro phenyl silane, phenyltrichlorosilane, silane, trichlorophenyl, phenyl trichlorosilane, phenylsilicon trichloride, silane, phenyltrichloro, silicon phenyl trichloride, benzene, trichlorosilyl, unii-m7199jl06m, phenyl-trichloro-silane
PubChem CID 7372
IUPAC Name trichloro(phenyl)silane
SMILES C1=CC=C(C=C1)[Si](Cl)(Cl)Cl
Specifications
Materiale o nome chimico Phenyltrichlorosilane
Nota nome 95%
Colore Colorless to Yellow
Densità 1.3210g/mL
Punti di ebollizione 201°C
Punto d'infiammabilità 91°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 94% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare C6H5SiCl3
Indice di rifrazione 1.5220 to 1.524
Quantità 10 mL
Beilstein 16, 911
Gravità specifica 1.321
Informazioni di solubilità Solubility in water: reacts. Other solubilities: soluble in benzene,ehter and perchloroethylene
Peso formulazione 211.55
Percent Purity 95%
Forma fisica Liquid
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Phenyltrichlorosilane
Signal Word
  • Pericolo
Hazard Category
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1A
Hazard Statement
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.
  • EUH014-Reagisce violentemente con l'acqua.
  • EUH071-Corrosivo per le vie respiratorie.
Precautionary Statement
  • P232-Proteggere dall'umidità.