Learn More
Phenyltrichlorosilane, 97%
Codice prodotto. 11482708
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
Dimensione della confezione:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11482708 100 g 100g
11492708 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11482708 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A16713.22
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 98-13-5 | C6H5Cl3Si | 211.541 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 98-13-5
Formula molecolare C6H5Cl3Si
Molecular Weight (g/mol) 211.541
Numero MDL MFCD00000479
InChI Key ORVMIVQULIKXCP-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo trichloro phenyl silane, phenyltrichlorosilane, silane, trichlorophenyl, phenyl trichlorosilane, phenylsilicon trichloride, silane, phenyltrichloro, silicon phenyl trichloride, benzene, trichlorosilyl, unii-m7199jl06m, phenyl-trichloro-silane
PubChem CID 7372
IUPAC Name trichloro(phenyl)silane
SMILES C1=CC=C(C=C1)[Si](Cl)(Cl)Cl
Specifica
Punti di ebollizione 201°C
Materiale o nome chimico Phenyltrichlorosilane
Punto di fusione -127°C
Quantità 100 g
Formula lineare (C6H5)SiCl3
Numero UN UN1804
Beilstein 508730
Punto d'infiammabilità 91°C (195°F)
Peso formulazione 211.55
Percent Purity 97%
Odore Odorless
Indice di rifrazione 1.523
Sensibilità Moisture sensitive
Densità 1.324