Learn More
Phenyltriethoxysilane, 98%
Codice prodotto. 10634672 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 g
1 kg
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1kg
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10634672 250 g Bottiglia in vetro 250g
10751451 1 kg Bottiglia in vetro 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10634672 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 174642500
ChemsChrom Mega Deals
Usa il codice promozionale 27993
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 27-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 780-69-8 | C12H20O3Si | 240.37 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 780-69-8
Formula molecolare C12H20O3Si
Molecular Weight (g/mol) 240.37
Numero MDL MFCD00009065
InChI Key JCVQKRGIASEUKR-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo phenyltriethoxysilane, triethoxy phenyl silane, silane, triethoxyphenyl, triethoxyfenylsilan, silane, phenyltriethoxy, benzeneorthosiliconic acid, triethyl ester, phenyl triethoxysilane, benzene, triethoxysilyl, triethoxyfenylsilan czech, unii-qi310t2x15
PubChem CID 13075
IUPAC Name triethoxy(phenyl)silane
SMILES CCO[Si](OCC)(OCC)C1=CC=CC=C1
Specifica
Materiale o nome chimico Phenyltriethoxysilane
Nota nome 98%
Colore Colorless
Densità 0.9960g/mL
Punti di ebollizione 235.0°C
Punto d'infiammabilità 42°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare C6H5Si(OC2H5)3
Indice di rifrazione 1.4594 to 1.4614
Quantità 250 g
Beilstein 16, 911
Gravità specifica 0.996
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in most common organic solvents
Peso formulazione 240.38
Percent Purity 98%
Forma fisica Liquid
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Phenyltriethoxysilane
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Liquido infiammabile Categoria 3
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H373-Può provocare danni agli organi.
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.