Learn More
Phenyltrimethoxysilane, 85%, Thermo Scientific Chemicals
Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals ProdottiDescription
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifications
Specifications
| Materiale o nome chimico | Phenyltrimethoxysilane |
| Punto di fusione | -25°C |
| Colore | Colorless |
| Densità | 1.0620g/mL |
| Punti di ebollizione | 233°C |
| Punto d'infiammabilità | 50°C |
| Spettro a infrarossi | Authentic |
| Intervallo percentuale saggio | 80% min. (GC) |
| Imballaggio | Bottiglia in vetro |
| Formula lineare | C6H5Si(OCH3)3 |
| Show More |
Safety and Handling
Product Identifier
- Phenyltrimethoxysilane
- Attenzione
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H335-Può irritare le vie respiratorie.
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.