Learn More
Phenyltrimethylammonium Chloride, TRC
Codice prodotto. 30423277
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
Dimensione della confezione:
250mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30423277 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30423277 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCP337003250MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Materiale o nome chimico Phenyltrimethylammonium Chloride
CAS 138-24-9
Formula molecolare C9H14ClN
Quantità 250 mg
InChI Formula InChI=1S/C9H14N.ClH/c1-10(2,3)9-7-5-4-6-8-9;/h4-8H,1-3H3;1H/q+1;/p-1
SMILES [Cl-].C[N+](C)(C)c1ccccc1
IUPAC Name trimethyl(phenyl)azanium;chloride
Molecular Weight (g/mol) 171.66
Peso formulazione 171.0815