Learn More
Phenyltrimethylammonium iodide, 99%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10646942 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
100g; Glass bottle
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto.
10646942 100g; Glass bottle
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10646942 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 160681000
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Phase transfer catalyst
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Phenyltrimethylammonium iodide
Nota nome 99%
CAS 98-04-4
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98.5% min. (Argentometry)
Imballaggio Glass bottle
Formula molecolare C9H14IN
Formula lineare C6H5N(CH3)3I
Numero MDL MFCD00011791
Quantità 100g
Indice di Merck 15, 7428
Sinonimo phenyltrimethylammonium iodide, trimethylphenylammonium iodide, n,n,n-trimethylanilinium iodide, trimethylanilinium iodide, trimethylanillinium iodide, n,n-dimethylaniline methiodide, unii-4o888xq7fp, ammonium, phenyltrimethyl-, iodide, n,n,n-trimethylbenzenaminium iodide, benzenaminium, n,n,n-trimethyl-, iodide
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in alcohol, insoluble in chloroform
InChI Key KKLAORVGAKUOPZ-UHFFFAOYSA-M
SMILES C[N+](C)(C)C1=CC=CC=C1.[I-]
IUPAC Name trimethyl(phenyl)azanium;iodide
Molecular Weight (g/mol) 263.11
PubChem CID 94135
Peso formulazione 263.11
Percent Purity 99%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Phenyltrimethylammonium iodide
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.