Learn More
Phenyltrimethylammonium tribromide, 97%
Codice prodotto. 10052000 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
Imballaggio:
Plastic bottle
Dimensione della confezione:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10052000 25 g Plastic bottle 25g
10527373 100 g Plastic bottle 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10052000 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 160940250
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 17-08-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 4207-56-1 | C9H14Br3N | 375.92 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
C-X bond formation reagent
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 4207-56-1
Formula molecolare C9H14Br3N
Molecular Weight (g/mol) 375.92
Numero MDL MFCD00011789
InChI Key RHXJPCQWYPXLEH-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo mono n,n,n-trimethylbenzenaminium tribromide
PubChem CID 21525000
IUPAC Name trimethyl(phenyl)azanium;triiodide
SMILES C[N+](C)(C)C1=CC=CC=C1.I[I-]I
Especificaciones
Materiale o nome chimico Phenyltrimethylammonium tribromide
Nota nome 97%
Punto di fusione 113.0°C to 117.0°C
Colore Orange
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Plastic bottle
Formula lineare C6H5N(CH3)3Br·Br2
Quantità 25 g
Fieser 01,855; 02,328; 04,386
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble.
Peso formulazione 375.92
Percent Purity 97%
Forma fisica Crystalline Powder
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Phenyltrimethylammonium tribromide
Palabra de advertencia
  • Pericolo
Clasificación
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
Consejos de prudencia
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
RUO – Research Use Only
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.