Learn More
Phenyltrimethylammonium tribromide, 97%
Codice prodotto. 10527373 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
Imballaggio:
Plastic bottle
Dimensione della confezione:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10527373 100 g Plastic bottle 100g
10052000 25 g Plastic bottle 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10527373 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 160941000
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 4207-56-1 | C9H14Br3N | 375.92 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
C-X bond formation reagent
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 4207-56-1
Formula molecolare C9H14Br3N
Molecular Weight (g/mol) 375.92
Numero MDL MFCD00011789
InChI Key RHXJPCQWYPXLEH-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo mono n,n,n-trimethylbenzenaminium tribromide
PubChem CID 21525000
IUPAC Name trimethyl(phenyl)azanium;triiodide
SMILES C[N+](C)(C)C1=CC=CC=C1.I[I-]I
Specifica
Materiale o nome chimico Phenyltrimethylammonium tribromide
Nota nome 97%
Punto di fusione 113.0°C to 117.0°C
Colore Orange
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Plastic bottle
Formula lineare C6H5N(CH3)3Br·Br2
Quantità 100 g
Fieser 01,855; 02,328; 04,386
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble.
Peso formulazione 375.92
Percent Purity 97%
Forma fisica Crystalline Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Phenyltrimethylammonium tribromide
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.