Learn More
Phenyltrimethylammonium tribromide, 97%
Codice prodotto. 11448226
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 g
250 g
1000 g
Dimensione della confezione:
1000g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11448226 50 g 50g
11458226 250 g 250g
11438226 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11448226 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A15326.18
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 4207-56-1 | C9H14I3N | 516.931 g/mol
Phenyltrimethylammonium tribromide is used as brominating reagent for 1,2-addition of bromine to the double bond of α,β-unsaturated compounds.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Phenyltrimethylammonium tribromide is used as brominating reagent for 1,2-addition of bromine to the double bond of α,β-unsaturated compounds.
Solubility
Insoluble in water.
Notes
Hygroscopic. Incompatible with oxidizing agents, reducing agents and bases.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 4207-56-1
Formula molecolare C9H14I3N
Molecular Weight (g/mol) 516.931
Numero MDL MFCD00011789
InChI Key RHXJPCQWYPXLEH-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo mono n,n,n-trimethylbenzenaminium tribromide
PubChem CID 21525000
IUPAC Name trimethyl(phenyl)azanium;triiodide
SMILES C[N+](C)(C)C1=CC=CC=C1.I[I-]I
Specifica
Materiale o nome chimico Phenyltrimethylammonium tribromide
Punto di fusione 112°C to 117°C
Odore Irritating
Quantità 50 g
Numero UN UN3261
Beilstein 3919459
Sensibilità Hygroscopic
Informazioni di solubilità Insoluble in water.
Peso formulazione 375.93
Percent Purity 97%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Phenyltrimethylammonium tribromide
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Phenyltrimethylammonium tribromide