Learn More
Phenylurea, 97%
Codice prodotto. 10143040 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
100 g
250 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Plastic bottle
Dimensione della confezione:
100g
250g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10143040 5 g Bottiglia in vetro 5g
10205090 100 g Plastic bottle 100g
10765431 250 g Plastic bottle 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10143040 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 131020050
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-08-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 64-10-8 | C7H8N2O | 136.15 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 64-10-8
Formula molecolare C7H8N2O
Molecular Weight (g/mol) 136.15
Numero MDL MFCD00007944
InChI Key LUBJCRLGQSPQNN-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1-phenylurea, n-phenylurea, urea, phenyl, phenylcarbamide, monophenylurea, stabilizer vh, stabilisator vh, phenyl-urea, urea, n-phenyl, phenyl urea
PubChem CID 6145
IUPAC Name phenylurea
SMILES C1=CC=C(C=C1)NC(=O)N
Specifica
Materiale o nome chimico Phenylurea
Nota nome 97%
Punto di fusione 143°C to 149°C
Colore White to Yellow
Punti di ebollizione 238°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 96% min. (HPLC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare C6H5NHCONH2
Quantità 5 g
Beilstein 12, 346
Indice di Merck 15, 7429
Informazioni di solubilità Solubility in water: 1g/100mL. Other solubilities: soluble in hot alcohol,ether,ethylacetate,and glacial acetic acid
Peso formulazione 136.15
Percent Purity 97%
Forma fisica Powder, Crystals or Chunks
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Phenylurea
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P264-Lavare accuratamente viso, mani ed eventu dopo l'uso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico
  • P330-Sciacquare la bocca.