Learn More
Phenytoin EP Impurity B (Diphenylethanedione), Mikromol™
Codice prodotto. 17952436
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
25mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
17952436 25 mg 25mg
17901736 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 17952436 Fornitore Mikromol N. del fornitore MM0630.020025
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 23-11-2026
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Phenytoin EP Impurity B (Diphenylethanedione)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Benzil
CAS 134-81-6
Nomi componenti o analita Benzil
Shipping Condition Room Temperature
Formula molecolare C14 H10 O2
Certificazione/Conformità ISO 17025
Sinonimo Diphenylethanedione (Benzil), Phenytoin Sodium Imp. B (EP), Phenytoin Imp. B (EP), Diphenylethanedione, Benzil, Phenytoin Impurity B, Phenytoin Sodium Impurity B, Phenytoin Impurity B
InChI Formula InChI=1S/C14H10O2/c15-13(11-7-3-1-4-8-11)14(16)12-9-5-2-6-10-12/h1-10H
SMILES O=C(C(=O)c1ccccc1)c2ccccc2
IUPAC Name 1,2-diphenylethane-1,2-dione
Molecular Weight (g/mol) 210.23
Quantità 25 mg
Peso formulazione 210.0681 g/mol