Learn More
Phenytoin, MedChemExpress
Codice prodotto. 16462179
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16462179 1 g 1g
16440938 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 16462179 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HYB0448
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
MedChemExpress Phenytoin (5,5-Diphenylhydantoin) is a potent Voltage-gated Na+ channels (VGSCs) blocker. Phenytoin has antiepileptic activity and reduces breast tumour growth and metastasis in mice.
Phenytoin (5,5-Diphenylhydantoin) is a potent Voltage-gated Na+ channels (VGSCs) blocker. Phenytoin has antiepileptic activity and reduces breast tumour growth and metastasis in mice.
Specifica
Materiale o nome chimico Phenytoin
Forma fisica Solid
CAS 57-41-0
Colore White
Quantità 1 g
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C15H12N2O2
Da utilizzare con (applicazione) Neuroscience-Neuromodulation
Sinonimo 5,5-Diphenylhydantoin
Informazioni di solubilità DMSO : 50 mg/mL (198.20 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C1NC(C(C2=CC=CC=C2)(C3=CC=CC=C3)N1)=O
Molecular Weight (g/mol) 252.27
Peso formulazione 252.27
Percent Purity 99.71%
Grado Research
Research purposes only