Learn More
Phenytoin, Mikromol™
Codice prodotto. 18093810
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
Dimensione della confezione:
250mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
18093810 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 18093810 Fornitore Mikromol N. del fornitore MM0630.000250
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 20-11-2026
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Phenytoin
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Phenytoin
CAS 57-41-0
Nomi componenti o analita Phenytoin
Shipping Condition Room Temperature
Formula molecolare C15 H12 N2 O2
Certificazione/Conformità ISO 17034
Sinonimo Hydantoin, 5,5-diphenyl- (8CI), 5,5-Diphenyl-1H-imidazolidine-2,4-dione, 5,5-Diphenyl-2,4-imidazolidinedione, 5,5-Diphenylhydantoin, 5,5-Diphenylimidazoline-2,4-dione, Aleviatin, DPH, Denyl, Di-Hydan, Di-Lan, Dihycon, Dilabid, Dintoina, Diphantoin, Diphedan, Diphenat, Diphenylan, Diphenylhydantoin, Ekko, Hidantal, Hydantol, Ipanten, Lehydan, Lepitoin, NSC 8722, Phenytek, Phenytin, Phenytoin, Phenytoine, Phenytoinum, Sodanton, Zentropil
InChI Formula InChI=1S/C15H12N2O2/c18-13-15(17-14(19)16-13,11-7-3-1-4-8-11)12-9-5-2-6-10-12/h1-10H,(H2,16,17,18,19)
SMILES O=C1NC(=O)C(N1)(c2ccccc2)c3ccccc3
IUPAC Name 5,5-diphenylimidazolidine-2,4-dione
Molecular Weight (g/mol) 252.27
Quantità 250 mg
Peso formulazione 252.0899 g/mol