Learn More
Uvex™ Pheos B Elmetto protettivo
Caschi di sicurezza leggeri che presentano un design sportivo e offrono il massimo comfort a chi li indossa.
304.00€
Specifica
Certificazione/Conformità | EN 397 |
---|---|
Materiale | HDPE |
Modello | 9772 |
Product Type | Industrial Safety Helmet |
Dimensioni (sistema metrico) | 51 to 61 cm |
Codice del prodotto | Marca | Colore | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Colore | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
17504126
|
Uvex™
9772320 |
Red |
304.00€
pezzi 25 |
Spedizione stimata: 31-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
17524126
|
Uvex™
9772520 |
Blue |
304.00€
pezzi 25 |
Spedizione stimata: 31-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
17534116
|
Uvex™
9772120 |
Yellow |
304.00€
pezzi 25 |
Spedizione stimata: 31-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
17554126
|
Uvex™
9772920 |
Black |
304.00€
pezzi 25 |
Spedizione stimata: 31-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
17574116
|
Uvex™
9772220 |
Orange |
304.00€
pezzi 25 |
Spedizione stimata: 31-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
17594106
|
Uvex™
9772020 |
White |
304.00€
pezzi 25 |
Spedizione stimata: 31-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
- Il guscio rigido e robusto dell'elmetto garantisce la massima protezione dalle pressioni esterne ed è conforme a tutti i requisiti di sicurezza stabiliti per il settore edilizio o industriale.
- Grazie al funzionale sistema di accessori, uvex pheos è un elmetto di sicurezza industriale particolarmente versatile.
- Che si tratti di visiera, occhiali protettivi, cuffie o torce da testa, gli elmetti da lavoro si adattano in modo semplice e veloce ad ogni singola esigenza.
Specifica
EN 397 | |
9772 | |
51 to 61 cm | |
Ventilated |
HDPE | |
Industrial Safety Helmet | |
Long Brim |