Learn More
uvex Pheos B-WR Elmetto protettivo
Codice prodotto. 17504116 Sfoglia Tutto Uvex Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Colore:
White
Dimensione della confezione:
pezzi 25
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Colore Dimensione della confezione
17504116 White pezzi 25
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 17504116 Fornitore uvex N. del fornitore 9772030
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    431.00€
    406.95€ / pezzi 25
    Risparmia 24.05€
    5% Sconto
Spedizione stimata: 23-12-2026
Caschi di sicurezza leggeri che presentano un design sportivo e offrono il massimo comfort a chi li indossa.
  • Il guscio rigido e robusto dell'elmetto garantisce la massima protezione dalle pressioni esterne ed è conforme a tutti i requisiti di sicurezza stabiliti per il settore edilizio o industriale.
  • Grazie al funzionale sistema di accessori, uvex pheos è un elmetto di sicurezza industriale particolarmente versatile.
  • Che si tratti di visiera, occhiali protettivi, cuffie o torce da testa, gli elmetti da lavoro si adattano in modo semplice e veloce ad ogni singola esigenza.
  • La bardatura interna è dotata di un sistema di regolazione graduale a rotella che consente di mantenerla saldamente in posizione.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Certificazione/Conformità EN 397
Colore White
Da utilizzare con (apparecchiatura) Hard Hats
Materiale HDPE
Modello 9772
Product Type Industrial Safety Helmet
Size 52 to 61 cm
Dimensioni (sistema metrico) 52 to 61 cm
Stile Long Brim
Ventilato Ventilated
Head Style Front Brim