Descrizione
- I leggeri elmetti protettivi uvex pheos dal design sportivo offrono il massimo comfort, anche grazie al sistema di aerazione climazone e alla bardatura interna con sistema 3D estremamente variabile.
- Il guscio rigido e robusto dell'elmetto garantisce la massima protezione dalle pressioni esterne ed è conforme a tutti i requisiti di sicurezza stabiliti per il settore edilizio o industriale.
- Grazie al funzionale sistema di accessori, uvex pheos è un elmetto di sicurezza industriale particolarmente versatile.
- Che si tratti di visiera, occhiali protettivi, cuffie o torce da testa, gli elmetti da lavoro si adattano in modo semplice e veloce ad ogni singola esigenza.
- La bardatura interna è dotata di un sistema di regolazione graduale a rotella che consente una regolazione continua in larghezza e quindi di mantenerla saldamente in posizione.
Specifica
Specifica
| Certificazione/Conformità | EN397 |
| Colore | White |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Hard Hats |
| Da utilizzare con (applicazione) | Industry, Road Construction Works, Sewage and Pipeline Construction, Concrete and Construction Work, Brickwork, Stonemasonry, Plasterwork, Demolition and Dismantling Work, Bridge and Tunnel Construction, High Street Construction, Metalwork |
| Materiale | Bioplastic |
| Modello | B-WR |
| Product Type | Safety Helmet |
| Size | 52 to 61 cm |
| Ventilato | Vented |
| Head Style | Front Brim |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?