Learn More
PHF15 Rabbit anti-Canine, Human, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00€ - 399.00€
Specifica
Antigene | PHF15 |
---|---|
Concentrazione | 0.29 mg/mL |
Applicazioni | Western Blot |
Classificazione | Polyclonal |
Coniugato | Unconjugated |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
16898643
|
Proteintech
11513-1-AP-20UL |
20 μL |
140.00€
20µL |
Spedizione stimata: 09-05-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
16888643
|
Proteintech
11513-1-AP-150UL |
150 μL |
399.00€
150µL |
Spedizione stimata: 09-05-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Descrizione
The function of this protein remains unknown.Specifica
PHF15 | |
Western Blot | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Human, Canine | |
Q9NQC1 | |
23338, 481508 | |
PHF15 Fusion Protein Ag2073 | |
Primary | |
-20°C | |
JADE2 |
0.29 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 | |
JADE2, KIAA0239, PHD finger protein 15, PHF15, Protein Jade 2 | |
JADE2 | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |