missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ PHF3 Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Codice prodotto. 17228533 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 μL
Dimensione della confezione:
100µL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
17228533 100 μL 100µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 17228533 Fornitore Invitrogen™ N. del fornitore PA5115750

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Rabbit Polyclonal Antibody

Antibody detects endogenous levels of total PHF3.

This gene encodes a member of a PHD finger-containing gene family. This gene may function as a transcription factor and may be involved in glioblastomas development. Alternative splicing results in multiple transcript variants. [provided by RefSeq, Mar 2014].
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Antigene PHF3
Applicazioni Western Blot, Immunocytochemistry
Classificazione Polyclonal
Concentrazione 1 mg/mL
Coniugato Unconjugated
Formulazione PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide
Gene PHF3
N. accesso geni Q92576
Alias gene 2310061N19Rik; KIAA0244; mKIAA0244; PHD finger protein 3; Phf3
Simboli geni PHF3
Specie ospite Rabbit
Immunogeno A synthesized peptide derived from human PHF3(Accession Q92576), corresponding to amino acid residues V94-S144.
Metodo di purificazione Affinity Chromatography
Quantità 100 μL
Status giuridico RUO
Primario o secondario Primary
ID gene (immissione) 23469
Target Species Human
Content And Storage -20°C
Product Type Antibody
Forma Liquid
Isotype IgG
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.