Learn More
PhiKan 083 hydrochloride, MedChemExpress
Codice prodotto. 16456937
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantità:
5 mg
Dimensione della confezione:
5mg
Codice prodotto. 16456937
Marca: Medchem Express HY108637A
MedChemExpress PhiKan 083 hydrochloride is a carbazole derivative, which binds to the surface cavity and stabilizes Y220C (a p53 mutant), with a Kd of 167 μM, and a relative binding affinity (Kd) of 150 μM in Ln229 cells.
PhiKan 083 hydrochloride is a carbazole derivative, which binds to the surface cavity and stabilizes Y220C (a p53 mutant), with a Kd of 167 μM, and a relative binding affinity (Kd) of 150 μM in Ln229 cells.
Specifica
Materiale o nome chimico PhiKan 083 hydrochloride
CAS 1050480-30-2
Colore White
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C16H19ClN2
Quantità 5 mg
Informazioni di solubilità DMSO : 62.5 mg/mL (227.45 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C) ∣H2O : 2 mg/mL (7.28 mM; Need ultrasonic and warming)
SMILES CNCC1=CC2=C(C=C1)N(CC)C3=C2C=CC=C3.[H]Cl
Molecular Weight (g/mol) 274.79
Peso formulazione 274.79
Percent Purity 98.0%
Grado Research
Forma fisica Powder
Da utilizzare con (applicazione) Cancer-programmed cell death
Research purposes only
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.